Learn More
1-BOC-3-(aminomethyl)azetidine, 95%, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 451190010
Informations supplémentaires : CAS : 325775-44-8 Poids : 0.01000kg
Quantité. 1g
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15279626
  • 288.80€ / 1g
Date dexpédition estimée
du fournisseur 05-09-2019
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
325775-44-8
186.255
1-boc-3-aminomethyl azetidine, tert-butyl 3-aminomethyl azetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-aminomethylazetidine, 3-aminomethyl-1-n-boc-azetidine, 1-n-boc-3-aminomethylazetidine, 3-aminomethyl-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-3-aminomethyl-azetidine, 3-aminomethyl azetidine, n1-boc protected, tert-butyl 3-aminomethyl azetidinecarboxylate, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-aminomethyl-, 1,1-dimethylethyl ester
tert-butyl 3-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate
C9H18N2O2
XSJPKMUFBHSIRA-UHFFFAOYSA-N
10679125
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)CN
Spécification
1-BOC-3-(aminomethyl)azetidine
1g
95%
1-boc-3-aminomethyl azetidine, tert-butyl 3-aminomethyl azetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-aminomethylazetidine, 3-aminomethyl-1-n-boc-azetidine, 1-n-boc-3-aminomethylazetidine, 3-aminomethyl-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-3-aminomethyl-azetidine, 3-aminomethyl azetidine, n1-boc protected, tert-butyl 3-aminomethyl azetidinecarboxylate, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-aminomethyl-, 1,1-dimethylethyl ester
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)CN
186.255
186.25
>110°C
325775-44-8
C9H18N2O2
XSJPKMUFBHSIRA-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 3-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate
10679125
95%
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Identifiant produit
  • 1-Boc-3-(aminomethyl)azetidine, 95%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Documents