Learn More
1-boc-3-(bromométhyl)azétidine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15453958
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15453958 500 mg 500mg
15443958 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15453958 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H57492.ME
 Article restreint
Estimated Shipment: 21-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 253176-93-1 | C9H16BrNO2 | 250.14 g/mol
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique actif.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau à 25°C, 0,83 g/l.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 253176-93-1
Formule moléculaire C9H16BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 250.14
Numéro MDL MFCD16556174
Clé InChI PUKCUGDJEPVLPR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-boc-3-bromomethyl azetidine, tert-butyl 3-bromomethyl azetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-bromomethylazetidine, n-tert-butoxycarbonyl-3-bromomethylazetidine, 3-bromomethyl-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, acmc-209d8t, 1-n-boc-3-bromomethyl azetidine, tert-butyl 3-bromomethyl-1-azetidinecarboxylate, tert-butyl 3-bromomethyl ;azetidine-1-carboxylate, 2-methyl-2-propanyl 3-bromomethyl-1-azetidinecarboxylate
CID PubChem 53350331
Nom IUPAC Tert-butyle3-(bromométhyl)azétidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CBr)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine
Quantité 500 mg
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water at 25°C,0.83g/L.
Poids de la formule 250.13
Pourcentage de pureté 95%