Learn More
1-BOC-3-méthylaminopyrrolidine, 97 %, Acros Organics™
Code produit 15515936 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15515936 1 g 1g
15525936 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15515936 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 456830010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 454712-26-6
Formule moléculaire C10H20N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.28
Clé InChI OKUCEQDKBKYEJY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-boc-3-methylaminopyrrolidine, tert-butyl 3-methylamino pyrrolidine-1-carboxylate, 1-boc-3-methylamino-pyrrolidine, 1-boc-3-methylamino pyrrolidine, 3-methylamino-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-pyrrolidinecarboxylic acid, 3-methylamino-, 1,1-dimethylethyl ester, s-1-boc-3-methylamino pyrrolidine, pubchem11215, acmc-1aqtj, acmc-20a85z
CID PubChem 45089533
Nom IUPAC Tert-butyle 3-(méthylamino)pyrrolidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)NC
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-BOC-3-methylaminopyrrolidine
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 200.28
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-BOC-3-methylaminopyrrolidine, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.