Learn More
1-Bromo-4-pentylbenzene, 97%, ACROS Organics™
Code produit 10527444 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10527444 1 g 1g
10356444 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10527444 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 399460010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 51554-95-1
Formule moléculaire C11H15Br
Poids moléculaire (g/mol) 227.145
Numéro MDL MFCD00061113
Clé InChI SGCJPYYTVBHQGE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-pentylbromobenzene, 4-bromo-n-pentylbenzene, 1-bromo-4-n-pentylbenzene, 4-n-amylbromobenzene, 4-n-pentylbromobenzene, 1-bromo-4-pentyl-benzene, p-bromopentylbenzene, 4-bromopentylbenzene, 1-amyl-4-bromobenzene, benzene, 1-bromo-4-pentyl
CID PubChem 2735599
Nom IUPAC 1-bromo-4-pentylbenzene
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-4-pentylbenzene
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire BrC6H4(CH2)4CH3
Quantité 1 g