Learn More
1-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene, 97%, Maybridge
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene |
| CAS | 50824-05-0 |
| % min. CAS | 97.0 |
| Densité | 1.5800g/mL |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule moléculaire | C8H6BrF3O |
| Formule linéaire | CF3OC6H4CH2Br |
| Numéro MDL | MFCD00061238 |
| Quantité | 1 g |
| Afficher plus |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?