Learn More
1-bromoperfluoroheptane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Bromoperfluoroheptane |
| Densité | 1.894 |
| Point d’ébullition | 117°C to 119°C |
| Point d’éclair | None |
| Formule linéaire | CF3(CF2)6Br |
| Indice de réfraction | 1.303 |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 1716336 |
| Poids de la formule | 448.96 |
| Pourcentage de pureté | 97% |