Learn More
Éther1-butényle éthyle, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Butenyl ethyl ether |
| Note relative au nom | Cis + Trans |
| Densité | 0.779 |
| Point d’ébullition | 94°C to 95°C |
| Point d’éclair | 6°C (43°F) |
| Formule linéaire | CH3CH2CH=CHOCH2CH3 |
| Indice de réfraction | 1.406 |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN3271 |
| Poids de la formule | 100.16 |
| Afficher plus |