Learn More
Alfa Aesar™ 1-Chloroanthraquinone, 98%
Code produit 11470348
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11470348 500 g 500g
11460348 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11470348 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur B24522.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Applications
It is used as a dyestuff intermediate.
Solubility
Soluble in hot toluene. (almost transparency)
Notes
Store at room temperature. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82-44-0
Formule moléculaire C14H7ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 242.658
Numéro MDL MFCD00001189
Clé InChI BOCJQSFSGAZAPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-chloroanthraquinone, 1-chloro anthraquinone, anthraquinone, 1-chloro, 1-chloro-9,10-anthraquinone, 9,10-anthracenedione, 1-chloro, 1-chloranthrachinon, 1-chloranthrachinon czech, alpha-chloroanthraquinone, alpha-monochloroanthraquinone, unii-96s5sqv15v
CID PubChem 6709
Nom IUPAC 1-chloroanthracene-9,10-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C(=CC=C3)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloroanthraquinone
Point de fusion 158°C to 162°C
Quantité 500 g
Beilstein 1912752
Poids de la formule 242.66
Pourcentage de pureté 98%