Learn More
1-Chloroéthyl isopropyl carbonate, TRC
Code produit 30355814
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30355814 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30355814 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC984675250MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloroethyl Isopropyl Carbonate
CAS 98298-66-9
Formule moléculaire C6H11O3Cl
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H11ClO3/c1-4(2)9-6(8)10-5(3)7/h4-5H,1-3H3
SMILES CC(C)OC(=O)OC(C)Cl
Nom IUPAC carbonate de 1-chloroéthyle propan-2-yl ;
Poids moléculaire (g/mol) 166.6
Poids de la formule 166.0397