Learn More
1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid, 95%, Acros Organics™
Marque:  Acros Organics 454340010
Informations supplémentaires : CAS : 1001907-60-3 Poids : 0.00100kg
Quantité. 1g
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15284338
  • 254.00€ / 1g
Date dexpédition estimée
du fournisseur 30-09-2019
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
1001907-60-3
175.98
1-methyl-1h-indazol-4-yl boronic acid, 1-methylindazole-4-boronic acid, 1-methyl-1h-indazole-4-boronic acid, 1-methylindazol-4-boronic acid, 1-methyl-1h-indazol-4-ylboronic acid, 1-methyl-1h-indazol-4-yl-4-boronic acid, acmc-2097nc, 4-borono-1-methyl-1h-indazole, 1-methyl-4-indazolyl boronic acid, 1-methylindazol-4-yl boronic acid
(1-methylindazol-4-yl)boronic acid
C8H9BN2O2
MDEHELJMJCXYIU-UHFFFAOYSA-N
44118212
B(C1=C2C=NN(C2=CC=C1)C)(O)O
Spécification
1g
Authentic
1001907-60-3
C8H9BN2O2
MDEHELJMJCXYIU-UHFFFAOYSA-N
(1-methylindazol-4-yl)boronic acid
44118212
≥94.0% (HPLC)
1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid
Glass Bottle
95%
1-methyl-1h-indazol-4-yl boronic acid, 1-methylindazole-4-boronic acid, 1-methyl-1h-indazole-4-boronic acid, 1-methylindazol-4-boronic acid, 1-methyl-1h-indazol-4-ylboronic acid, 1-methyl-1h-indazol-4-yl-4-boronic acid, acmc-2097nc, 4-borono-1-methyl-1h-indazole, 1-methyl-4-indazolyl boronic acid, 1-methylindazol-4-yl boronic acid
B(C1=C2C=NN(C2=CC=C1)C)(O)O
175.98
175.98
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Identifiant produit
  • 1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid, 95%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Documents