Learn More
Acide 1-méthyle-1H-indole-5-carboxylique, 95 %, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 448640010
Informations supplémentaires : CAS : 186129-25-9 Poids : 0.01000kg
Quantité. 1g
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 13595010
  • 107.40€ / 1g
Date dexpédition estimée
du fournisseur 15-06-2020
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
186129-25-9
175.19
1-methyl-1h-indole-5-carboxylic acid, 1-methyl-5-indolecarboxylic acid, 1h-indole-5-carboxylic acid, 1-methyl, 1-methyl-1h-indole-5-carboxylicacid, 5-carboxy-1-methyl-1h-indole, 1h-indole-5-carboxylicacid,1-methyl, n-methylindol-5-carboxylic acid, 1-methyl-5-indolecarboxylicacid, methyl 1h-indole-5-carboxylic acid, 1-methyl-1h-indol-5-carboxylic acid
Acide 1-méthylindole-5-carboxylique
C10H9NO2
UHQAIJFIXCOBCN-UHFFFAOYSA-N
7015601
CN1C=CC2=C1C=CC(=C2)C(=O)O
Spécification
1-Methyl-1H-indole-5-carboxylic acid
221.0°C to 223.0°C
186129-25-9
C10H9NO2
UHQAIJFIXCOBCN-UHFFFAOYSA-N
Acide 1-méthylindole-5-carboxylique
7015601
95%
Flacon en verre
1g
94% min. (HPLC)
1-methyl-1h-indole-5-carboxylic acid, 1-methyl-5-indolecarboxylic acid, 1h-indole-5-carboxylic acid, 1-methyl, 1-methyl-1h-indole-5-carboxylicacid, 5-carboxy-1-methyl-1h-indole, 1h-indole-5-carboxylicacid,1-methyl, n-methylindol-5-carboxylic acid, 1-methyl-5-indolecarboxylicacid, methyl 1h-indole-5-carboxylic acid, 1-methyl-1h-indol-5-carboxylic acid
CN1C=CC2=C1C=CC(=C2)C(=O)O
175.19
175.19
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Identifiant produit
  • 1-Methyl-1H-indole-5-carboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Documents