Learn More
1-Méthyle -4-(4-nitrophényl)pipérazine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15400479
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15400479 250 mg 250mg
15480469 1 g 1g
15490469 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15400479 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63665.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16155-03-6
Formule moléculaire C11H15N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 221.26
Numéro MDL MFCD00101003
Clé InChI GZNDUKANJZIZOT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-4-4-nitrophenyl piperazine, 1-methyl-4-4-nitro-phenyl-piperazine, 4-methyl-1-4-nitrophenyl piperazine, acmc-1bvu1, cambridge id 5139345, 1-methyl-4-p-nitrophenyl piperazine, 1-4-nitrophenyl-4-methylpiperazine, 1-methyl-4-4-nitrophenyl piperizine, n-4-nitrophenyl-n'-methylpiperazine, 4-methyl-1-4-nitro-phenyl-piperazine
CID PubChem 2825198
Nom IUPAC 1-méthyl-4-(4-nitrophényl)pipérazine
SMILES CN1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine
Quantité 250 mg
Poids de la formule 221.26
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide