Learn More
1-Méthylpipéridine, TRC
Code produit 30483496
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30483496 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30483496 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM32694510G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methylpiperidine
CAS 626-67-5
Formule moléculaire C6 H13 N
Quantité 10 g
Synonyme 1-Methylpiperidine, N-Methylpiperidine, N-Methylpiperidine
Formule InChI InChI=1S/C6H13N/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H2,1H3
SMILES CN1CCCCC1
Nom IUPAC 1-méthylpipéridine
Poids moléculaire (g/mol) 99.174
Poids de la formule 99.1048