Learn More
Isothiocyanate de 1-pentyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11477177
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11477177 25 g 25g
11467177 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11477177 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14972.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 629-12-9 | C6H11NS | 129.221 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-12-9
Formule moléculaire C6H11NS
Poids moléculaire (g/mol) 129.221
Numéro MDL MFCD00014444
Clé InChI SGHJUJBYMSVAJY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentyl isothiocyanate, n-amyl isothiocyanate, 1-pentyl isothiocyanate, amyl isothiocyanate, n-pentyl isothiocyanate, pentylisothiocyanate, unii-kl6u8nl15r, n-amylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-pentane, pentane,1-isothiocyanato
CID PubChem 69415
Nom IUPAC 1-isothiocyanatopentane
SMILES CCCCCN=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Pentyl isothiocyanate
Densité 0.93
Point d’ébullition 191°C to 193°C
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.4965
Quantité 25 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 1746691
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 129.23
Pourcentage de pureté 96%