Learn More
1-phényl-1-propyne, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10177713 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10177713 25 g Flacon en verre 25g
10124190 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10177713 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 171320250
 Article restreint
Estimated Shipment: 04-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 673-32-5 | C9H8 | 116.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 673-32-5
Formule moléculaire C9H8
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00009272
Clé InChI GHUURDQYRGVEHX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenyl-1-propyne, prop-1-yn-1-ylbenzene, benzene, 1-propynyl, methylphenylacetylene, 2-propynylbenzene, 1-phenylpropyne, 1-phenylpropyne-1, unii-448376bfqc, prop-1-ynyl-benzene, 1-methyl-2-phenylacetylene
CID PubChem 69601
Nom IUPAC Prop-1-ynylbenzène
SMILES CC#CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Phenyl-1-propyne
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 0.9200g/mL
Point d’ébullition 185.0°C
Point d’éclair 62°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5C≡CCH3
Indice de réfraction 1.5630 to 1.5650
Quantité 25 g
Beilstein 05, 514
Gravité spécifique 0.92
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide