Learn More
1-Piperonylpipérazine 97 %
Code produit 11328366
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11328366 25 g
11318366 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11328366 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15625.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32231-06-4
Formule moléculaire C12H16N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 220.272
Numéro MDL MFCD00005834
Clé InChI NBOOZXVYXHATOW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-piperonylpiperazine, 1-3,4-methylenedioxybenzyl piperazine, 1-benzo d 1,3 dioxol-5-ylmethyl piperazine, 1-1,3-benzodioxol-5-ylmethyl piperazine, 1-1,3-benzodioxol-5-yl-methyl piperazine, 1-benzo 1,3 dioxol-5-ylmethyl-piperazine, piperazine, 1-1,3-benzodioxol-5-ylmethyl, 1-3,4-methylendioxybenzyl piperazine, piperazine, 1-3,4-methylenedioxybenzyl, 5-piperazinylmethyl-2h-benzo d 1,3-dioxolene
CID PubChem 94426
Nom IUPAC 1-(1,3-benzodioxol-5-ylméthyl)pipérazine
SMILES C1CN(CCN1)CC2=CC3=C(C=C2)OCO3
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Piperonylpiperazine
Point de fusion 40°C to 45°C
Point d’ébullition 147°C to 149°C (2 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3259
Beilstein 885038
Poids de la formule 220.27
Pourcentage de pureté 97%