Learn More
1-(tert-butyle) 2-méthyle1 H-indole-1,2-dicarboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10717875
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10717875 5 g 5g
10381343 250 mg 250mg
10577683 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10717875 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC27822DE
 Article restreint
Estimated Shipment: 30-11-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 163229-48-9
Formule moléculaire C15H17NO4
Poids moléculaire (g/mol) 275.304
Clé InChI UJVYYFYNECMKRA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-tert-butyl 2-methyl 1h-indole-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl indole-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl-2-methyl-1h-indole-1,2-dicarboxylate, 1h-indole-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl 2-methyl ester, 1h-indole-1,2-dicarboxylicacid, 1-1,1-dimethylethyl 2-methyl ester
CID PubChem 2795473
Nom IUPAC 1-O-tert-butyle 2-O-méthyle indole-1,2-dicarboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C2=CC=CC=C2C=C1C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(tert-Butyl) 2-methyl 1H-indole-1, 2-dicarboxylate
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 275.3
Pourcentage de pureté 97%