Learn More
R&D Systems™ 10058-F4
Catalog No. 30001996
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantité Packungsgröße
30001996 50 mg 50mg
30001987 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 30001996 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 4406/50
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Tocris product, part of R&D Systems. Inhibits c-Myc-Max dimerization
10058-F4 is a cell permeable c-Myc-Max dimerization inhibitor. Inhibits proliferation, induces apoptosis and arrests cells in G0/G1 in rat1a-c-Myc cells. Also reduces tumor growth in vivo. In lymphoma cells, 10058-F4 decreases glucose uptake and expression of glycolysis-associated genes and reduces cell viability.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 403811-55-2
Formule moléculaire C12H11NOS2
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 10058-F4
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 249.35
Forme physique Solid
Couleur Jaune
Pureté >99%
Poids moléculaire 249.346
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.