missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gold AA Standard: Au @ 1000 μg/mL in 20% HCl, VHG™

Product Code. 17962266
Click to view available options
Quantity:
100 mL
500 mL
Unit Size:
100mL
500mL
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 17962266

Brand: VHG Labs VHGAAAUH100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Gold AA Standard: Au @ 1000 μg/mL in 20% HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Chemical Name or Material Gold
CAS 7440-57-5
Methods AA/GFAA
Analyte or Component Names Gold
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula Au
Concentration 1000 μg/mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym Colloidal gold, Gold powder, Gold flake, Gold leaf
InChI Formula InChI=1S/Au
SMILES [Au]
IUPAC Name gold
Solvent or Matrix Dilute HCl
Molecular Weight (g/mol) 196.97
Quantity 100 mL
Formula Weight 196.9666 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado