Learn More
Medchem Express 10mM * 1 mL PF-CBP1 hydrochloride
Marque:  Medchem Express HY-19999A_1mL
Encompass_Preferred
10mM * 1 mL PF-CBP1 hydrochloride
Code produit. 18620303
  • POA / 1mL
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »