Learn More
Acide 11-bromoundécanoïque, TRC
Code produit 30330884
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30330884 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30330884 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6888802.5G
 Article restreint
Estimated Shipment: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 11-Bromoundecanoic Acid
CAS 2834-05-1
Formule moléculaire C11H21BrO2
Quantité 2.5 g
Synonyme NSC 14781, ω-Bromoundecanoic Acid
Formule InChI InChI=1S/C11H21BrO2/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11(13)14/h1-10H2,(H,13,14)
SMILES OC(=O)CCCCCCCCCCBr
Nom IUPAC Acide 11-bromoundécanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 265.19
Poids de la formule 264.0725