Learn More
11-Chloro-1-undecene 97%, Thermo Scientific™
Code produit 10578463 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
25mL; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10578463 25mL; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10578463 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 380840250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 11-Chloro-1-undecene
CAS 872-17-3
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Densité 0.9950g/mL
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Glass bottle
Formule moléculaire C11H21Cl
Formule linéaire CH2CH(CH2)9Cl
Indice de réfraction 1.4500 to 1.4520 (20°C, 589nm)
Numéro MDL MFCD00671354
Quantité 25mL
Synonyme 11-chloro-1-undecene, 1-undecene, 11-chloro, 10-undecenyl chloride, undecylenyl chloride, acmc-1bjnc, undec-10-enyl chloride, 11-chloro-1-undecene #
Clé InChI PSEVKFKRYVAODC-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCCCCCCCCC=C
Nom IUPAC 11-chloroundec-1-ene
Poids moléculaire (g/mol) 188.74
CID PubChem 543805
Poids de la formule 188.74
Pourcentage de pureté ≥96.0%