Learn More
11-Oxo-1,4,7,10-tetraazabicyclo[8.2.2]tetradecane-4,7-diacetic Acid Ammonia salt, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | 11-Oxo-1,4,7,10-tetraazabicyclo[8.2.2]tetradecane-4,7-diacetic Acid Ammonia salt |
| Analyte or Component Names | 11-Oxo-1,4,7,10-tetraazabicyclo[8.2.2]tetradecane-4,7-diacetic Acid Ammonia salt |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C14H24N4O5 • xNH3 |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H24N4O5.H3N/c19-12-9-15-1-2-16(10-13(20)21)3-4-17(11-14(22)23)6-8-18(12)7-5-15;/h1-11H2,(H,20,21)(H,22,23);1H3 |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | O=C1CN(CCN2CC(O)=O)CCN1CCN(CC2)CC(O)=O.N |
| IUPAC Name | 2,2'-(11-oxo-1,4,7,10-tetraazabicyclo[8.2.2]tetradecane-4,7-diyl)diacetic acid, ammonia salt |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molecular Weight (g/mol) | 345.4 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?