Learn More
12-crown-4, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11493994
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité Dimensione della confezione
11493994 25 g 25g
11473994 1 g 1g
11483994 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11493994 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11972.14
 Article restreint
Estimated Shipment: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 294-93-9 | C8H16O4 | 176.21 g/mol
It serves as an aprotic solvent for alkali metals, the sodium solution is a strong reducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il sert de “solvant” aprotique pour les métaux alcalins, la solution de sodium est un agent réducteur puissant.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Léger & Sensible à l’air & Hygroscopique. Stocker sous un gaz inerte. Conserver dans un récipient bien fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 294-93-9
Formule moléculaire C8H16O4
Poids moléculaire (g/mol) 176.21
Numéro MDL MFCD00005103
Clé InChI XQQZRZQVBFHBHL-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 9269
ChEBI CHEBI:32399
Nom IUPAC 1,4,7,10-tetraoxacyclododecane
SMILES C1COCCOCCOCCO1
Specifica
Nom chimique ou matériau 12-Crown-4
Point de fusion 17°C
Densité 1.108
Point d’ébullition 68°C to 70°C (0.1 mmHg)
Point d’éclair >109°C (228°F)
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.462
Quantité 25 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 1363064
Sensibilité Air and light sensitive; Hygroscopic
Synonyme 12-crown-4, eoct, 12-crown-4 ether, ethylene oxide cyclic tetramer, ccris 157, unii-k6069p2c2a, 12-crown4-ether, 12-crown 4-ether, 5-19-11-00334 beilstein handbook reference, 3,6,9,12-tetraoxacyclododecan
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 176.22
Pourcentage de pureté 98%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.