Learn More
Fisherbrand™ 14-Tooth Microplate Format Combs for Horizontal Midigel Systems
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Thickness (Metric) Teeth:
0.1 cm
0.15 cm
Volume (Fill) Metric:
35 μL
50 μL
Packungsgröße:
Each
Beschreibung
- Accessory for use with Horizontal Midigel Systems
Spezifikation
Spezifikation
| For Use With (Equipment) | Owl A1 Large Gel Electrophoresis System |
| Type | Standard Comb |
| Format | Microplate |
| Teeth Count | 14 |
| Thickness (Metric) Teeth | 0.15 cm |
| Volume (Fill) Metric | 50 μL |
| Width (English) Teeth | 0.28 in. |
| Width (Metric) Teeth | 0.72 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur