Learn More
(14bRS)-1,2,3,4,10,14b-Hexahydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine (Desmethylmirtazapine), Mikromol™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
25 mg
missing translation for 'unitSize'
25mg
Descrizione
(14bRS)-1,2,3,4,10,14b-Hexahydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine (Desmethylmirtazapine)
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | N-Desmethylmirtazapine |
| CAS | 61337-68-6 |
| Analyte or Component Names | N-Desmethylmirtazapine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C16 H17 N3 |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | N-Desmethylmirtazapine, (14bRS)-1,2,3,4,10,14b-Hexa-hydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benz-azepine, Mirtazapine Related Compound A, Mirtazapine Impurity D |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H17N3/c1-2-6-14-12(4-1)10-13-5-3-7-18-16(13)19-9-8-17-11-15(14)19/h1-7,15,17H,8-11H2 |
| SMILES | C1CN2C(CN1)c3ccccc3Cc4cccnc24 |
| Molecular Weight (g/mol) | 251.33 |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto