Learn More
Bochem™ Pinces à bécher en silicone E-Poli 18/10
Code produit 10741621
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) d’ouverture:
140 mm
150 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) d’ouverture Conditionnement
10741621 150 mm 1 pièce
10300891 140 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10741621 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 2200
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
In Stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Type de produit Pinces à bécher
Longueur (métrique) d’ouverture 150 mm
Longueur (métrique) 250 mm
Matériau Acier inoxydable (18/10)