Få mere at vide
Få mere at vide
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Scoop Spatula
Klik for at se tilgængelige muligheder
Length (Metric):
200 mm
Pakningsstørrelse:
Each
Beskrivelse
- 1 side of spatula is tapered
- Easy grip
- Stainless steel
- Analyse type
Tekniske data
Tekniske data
| Quantity | 1 Ea. |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Shape | Spoon |
| Product Type | Spoon Spatula |
| For Use With (Application) | For analysis |
| Dimensions (L x W) | F x E 35 x 23 |
| Material | Stainless Steel (18/10) |
| Handle Type | Tapered |
| Length (Metric) | 200 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido