missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Medchem Express 10mM * 1 mL Propoxur

Marque:  Medchem Express HY-B0916_1mL

Encompass_Preferred

10mM * 1 mL Propoxur

Code produit. 18752896

  • 91.80€ / 1mL
 Article restreint
Estimated Shipment: 02-12-2026
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.