Learn More
1H-1,2,4-Triazole, LoGiCal
Code produit 30458196
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30458196 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30458196 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0235.03
 Article restreint
Estimated Shipment: 20-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1 H-1,2,4-Triazole
CAS 288-88-0
Noms d’analytes ou de composants 1 H-1,2,4-Triazole
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C2 H3 N3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 1H-1,2,4-Triazol
Formule InChI InChI=1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES c1nc[nH]n1
Nom IUPAC 1H-1,2,4-triazole
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 69.07
Quantité 10 mg
Poids de la formule 69,0327 g/mol