Learn More
Alfa Aesar™ (1S,2S)-(+)-2-Methoxycyclohexanol, ChiPros 99%, ee 98%
Brand:  Alfa Aesar™ L19065.06
Additional Details : CAS : 134108-92-2 Poids : 0.00500kg
Quantity 5g
 View more versions of this product
Product Code. 11369605
  • 93.83€ / 5g
En stock, prêt à être expédié : 8
Specifications
Chemical Identifiers
134108-92-2
130.187
DCQQZLGQRIVCNH-BQBZGAKWSA-N
10197706
COC1CCCCC1O
C7H14O2
MFCD00211253
1s,2s-2-methoxycyclohexanol, 1s,2s-+-2-methoxycyclohexanol, cyclohexanol, 2-methoxy-, 1s,2s, 1alpha-2beta-methoxycyclohexanol, 1s,2s-trans-2-methoxycyclohexanol, 1s,2s-2-methoxycyclohexan-1-ol, 1s,2s-+-2-methoxy cyclohexanol
(1S,2S)-2-methoxycyclohexan-1-ol
Specifications
(1S,2S)-(+)-2-Methoxycyclohexanol
+56° (Neat)
195°C
134108-92-2
C7H14O2
1848990
DCQQZLGQRIVCNH-BQBZGAKWSA-N
(1S,2S)-2-methoxycyclohexan-1-ol
10197706
99%
1.015
1.4595
5g
ee 98%
MFCD00211253
1s,2s-2-methoxycyclohexanol, 1s,2s-+-2-methoxycyclohexanol, cyclohexanol, 2-methoxy-, 1s,2s, 1alpha-2beta-methoxycyclohexanol, 1s,2s-trans-2-methoxycyclohexanol, 1s,2s-2-methoxycyclohexan-1-ol, 1s,2s-+-2-methoxy cyclohexanol
COC1CCCCC1O
130.187
130.19
Videos
SDS Documents