Learn More
2-(10-Hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31105906
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31105906 25 g
31100204 10 g
31094502 100 g
31096748 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 31105906 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD13431025g
 Article restreint
Estimated Shipment: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(10-Hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
CAS 58186-27-9
Formule moléculaire C19H30O5
Numéro MDL MFCD00274552
Quantité 25 g
SMILES O=C1C(CCCCCCCCCCO)=C(C)C(C(OC)=C1OC)=O
Poids moléculaire (g/mol) 338.44
Pourcentage de pureté 98%