Learn More
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulfonate, 97%, Acros Organics™
Marque:  Acros Organics 454970250
Informations supplémentaires : CAS : 6226-25-1 Poids : 0.02500kg Transport : UN number : 2927 Chem class : 6.1 Pack group : II
Quantité. 25g
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15276058
  • 356.20€ / 25g
En stock 1
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
6226-25-1
232.1
2,2,2-trifluoroethyltrifluoromethanesulfonate, 2,2,2-trifluoroethyl triflate, methanesulfonic acid, trifluoro-, 2,2,2-trifluoroethyl ester, trifluoromethanesulfonic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2,2,2-trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate, 2,2,2-trifluoroethyl trifluorometanesulfonic acid, 2,2,2-trifluoroethyltrifluoromethanesulphonate, 2,2,2-trifluoroethyl trifluoromethane sulfonate, trifluoroethyltriflate, trifluoroethyl triflate
2,2,2-trifluoroethyl trifluoromethanesulfonate
C3H2F6O3S
RTMMSCJWQYWMNK-UHFFFAOYSA-N
80366
C(C(F)(F)F)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spécification
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulfonate
Authentic
89.0°C to 91.0°C (740.0mmHg)
6226-25-1
C3H2F6O3S
2,2,2-trifluoroethyltrifluoromethanesulfonate, 2,2,2-trifluoroethyl triflate, methanesulfonic acid, trifluoro-, 2,2,2-trifluoroethyl ester, trifluoromethanesulfonic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2,2,2-trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate, 2,2,2-trifluoroethyl trifluorometanesulfonic acid, 2,2,2-trifluoroethyltrifluoromethanesulphonate, 2,2,2-trifluoroethyl trifluoromethane sulfonate, trifluoroethyltriflate, trifluoroethyl triflate
C(C(F)(F)F)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
232.1
232.1
1.6100g/mL
1.61
25g
96% min. (GC)
CF3SO3CH2CF3
RTMMSCJWQYWMNK-UHFFFAOYSA-N
2,2,2-trifluoroethyl trifluoromethanesulfonate
80366
97%
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Identifiant produit
  • 2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulfonate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Documents