Learn More
1-monoisobutyrate de 2,2,4-triméthyl-1,3-pentanediol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11303938
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11303938 500 g 500g
11393928 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11303938 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040366.36
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 25265-77-4 | C12H24O3 | 216.321 g/mol
Employed In pharma industry. As Coalescent for latex paints. Finds applications in Coatings, Nail care, Printing inks, Solvents for cosmetics and personal care, plasticizers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25265-77-4
Formule moléculaire C12H24O3
Poids moléculaire (g/mol) 216.321
Numéro MDL MFCD00148967
Clé InChI DAFHKNAQFPVRKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme texanol, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate, chissocizer cs 12, propanoic acid, 2-methyl-, 3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl ester, 2,2,4-trimethylpentane-1,3-diol monoisobutyrate, 3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl isobutyrate, ccris 8966, isobutyraldehyde tishchenko trimer, propanoic acid, 2-methyl-, monoester with 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediolmono 2-methylpropanoate
CID PubChem 6490
Nom IUPAC (3-hydroxy-2,2,4-triméthylpentyl)2-méthylpropanoate
SMILES CC(C)C(C(C)(C)COC(=O)C(C)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol 1-monoisobutyrate
Point de fusion -50°C
Couleur Incolore
Densité 0.950 g/mL
Point d’ébullition 254°C to 261°C
Indice de réfraction 1.442
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Soluble in water 900mg/L.
Poids de la formule 216.32
Forme physique Liquide