Learn More
Acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propionique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11358895
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11358895 500 g 500g
11348895 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11358895 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14014.36
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 4767-03-7 | C5H10O4 | 134.13 g/mol
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid is used in the synthesis and characterization studies of polyurethane dispersion modified with polymethylsiloxane (Si-PUD) and its nanocomposites incorporated with clays1.2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid based dendrimers have potent applications as delivery systems for potent anticancer drugs such as cisplatin and doxorubicin, as well as agents for both boron neutron capture therapy and photodynamic therapy Simple derivatives of this acid have been used to construct dendritic architectures via the click azide-acetylene cycloaddition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’acétone (légèrement), le méthanol et l’eau. Insoluble dans le benzène.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Il est de nature hygroscopique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4767-03-7
Formule moléculaire C5H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 134.13
Numéro MDL MFCD00004199
Clé InChI PTBDIHRZYDMNKB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-bis hydroxymethyl propionic acid, dimethylolpropionic acid, 3-hydroxy-2-hydroxymethyl-2-methylpropanoic acid, 2,2-bis hydroxymethyl propanoic acid, propanoic acid, 3-hydroxy-2-hydroxymethyl-2-methyl, 2,2-dimethylolpropionic acid, dimethylol propionic acid, 2,2-bis hydroxymethyl propanoicacid, unii-4nhi8v17mn, 4nhi8v17mn
CID PubChem 78501
Nom IUPAC Acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropanoïque
SMILES CC(CO)(CO)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Point de fusion 187°C to 191°C
Quantité 500 g
Beilstein 1756385
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,3253
Informations sur la solubilité Soluble in acetone (slightly),methanol,and water. Insoluble in benzene.
Poids de la formule 134.13
Pourcentage de pureté ≥98%