Learn More
2,2'-Dibenzothiazoyl Disulfure, TRC
Code produit 30135616
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
10g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135616 250 g 250g
30134804 100 g 100g
30011972 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30135616 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD417020250G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120-78-5
Formule moléculaire C14 H8 N2 S4
Poids moléculaire (g/mol) 332.49
Synonyme Benzothiazole, 2,2'-dithiobis-, 2,2'-Dithiobis[benzothiazole], 1,2-Bis(2-benzothiazolyl) disulfide, 2,2'-Benzothiazole disulfide, 2,2'-Benzothiazolyl disulfide, 2,2'-Benzothiazyl disulfide, 2,2'-Dibenzothiazole disulfide, 2,2'-Dibenzothiazolyl disulfide, 2-Benzothiazolyl disulfide, 2-Benzothiazyl disulfide, 2-Mercaptobenzothiazole disulfide, Accel DM, Accel TM, Accelerator DM, Accelerator MBTS, Altax, Benzothiazole disulfide, Benzothiazolyl disulfide, Benzothiazyl disulfide, Bis(2-benzothiazolyl) disulfide, Bis(2-benzothiazyl) disulfide, Bis(benzothiazol-2-yl)disulfide, DBTD, DM, DM (accelerator), DM 80, DM 80 (vulcanizer), Di-2-benzothiazolyl disulfide, Dibenzothiazolyl disulfide, Dibenzothiazyl disulfide, Dibenzothiophene disulfide, Dibenzthiazyl disulfide, Dispraktol K 16, Ekagom GS, MBTS, MBTS 75, MBTS rubber accelerator, Merasulf MBTS, NSC 2, NSC 677459, Naugex MBTS, Nocceler DM, Nocceler DM-PO, OCITS, Oricel DM, Perkacit MBTS, Pneumax DM, Quick Accelerator 200, Rhenogran MBTS 70, Rhenogran MBTS 80, Royal MBTS, Sanceler DM, Sanceler DM-G, Soxinol DM, Thiazole 2MBS, Thiofide, Thiofide MBTS, Tiazol 2MBS, Vulcafor MBTS, Vulkacit DM, Vulkacit DM/C, Vulkacit DM/MG, Vulkafil ZN 96TT11, Wobezit DM
Nom IUPAC 2-(1,3-benzothiazol-2-yldisulfanyl)-1,3-benzothiazole
SMILES S(Sc1nc2ccccc2s1)c3nc4ccccc4s3
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2'-Dibenzothiazolyl Disulfide
Quantité 250 g
Formule InChI InChI=1S/C14H8N2S4/c1-3-7-11-9(5-1)15-13(17-11)19-20-14-16-10-6-2-4-8-12(10)18-14/h1-8H
Poids de la formule 331.957