Learn More
Acide 2,2-diméthylsuccinique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11445837
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11445837 1 g 1g
11455837 5 g 5g
11465837 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11445837 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24394.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 597-43-3 | C6H10O4 | 146.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 597-43-3
Formule moléculaire C6H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 146.14
Numéro MDL MFCD00004196
Clé InChI GOHPTLYPQCTZSE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-dimethylsuccinic acid, 2,2-dimethyl-succinic acid, unii-mx6tvr2107, 2,2-dimethyl-butanedioic acid, succinic acid, 2,2-dimethyl, butanedioic acid, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethylbutanedioate, 2,2-dimethyl-butanedioicacid, 2,2,-dimethylsuccinate, 2,2-dimethyl succinate
CID PubChem 11701
ChEBI CHEBI:86537
Nom IUPAC Acide 2,2-diméthylbutanedioïque
SMILES CC(C)(CC(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2-Dimethylsuccinic acid
Point de fusion 139°C to 142°C
Quantité 1 g
Beilstein 1764476
Poids de la formule 146.14
Pourcentage de pureté 99%
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche