Learn More
2-(2-Éthoxyphényl)-5-méthyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazine-4-one, TRC
Code produit 30137795
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137795 10 g 10g
30133013 50 g 50g
30005538 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30137795 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE89274510G
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 224789-21-3
Formule moléculaire C17 H20 N4 O2
Poids moléculaire (g/mol) 312.37
Synonyme Imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one, 2-(2-ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-, 2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one
Nom IUPAC 2-(2-éthoxyphényl)-5-méthyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazine-4-one
SMILES CCCc1nc(C)c2C(=O)NC(=Nn12)c3ccccc3OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Desulfovardenafil (2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one)
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C17H20N4O2/c1-4-8-14-18-11(3)15-17(22)19-16(20-21(14)15)12-9-6-7-10-13(12)23-5-2/h6-7,9-10H,4-5,8H2,1-3H3,(H,19,20,22)
Poids de la formule 312.1586