Learn More
Chlorhydrate de 2-(2-méthoxyphénoxy)éthylamine, Mikromol™
Description
Chlorhydrate de 2-(2-méthoxyphénoxy)éthylamine
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine Hydrochloride |
| CAS | 64464-07-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C9 H13 N O2 . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 2-(2-Methoxyphenoxy)-ethanamine hydrochloride, 2-(o-Methoxyphenoxy)-ethylamine hydrochloride, 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine Hydrochloride, Carvedilol Related Compound E as Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-11-8-4-2-3-5-9(8)12-7-6-10;/h2-5H,6-7,10H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1ccccc1OCCN |
| Nom IUPAC | clorhidrato de 2-(2-metoxifenoxi)etanamina |
| Show More |