Learn More
2-(2-Méthyle -5-nitrophénylamino)-4-(3-pyridyl)pyrimidine, 98 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-(2-Methyl-5-nitrophenylamino)-4-(3-pyridyl)pyrimidine |
| Point de fusion | 188°C to 193°C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 7544032 |
| Poids de la formule | 307.31 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Forme physique | Solide |