Learn More
2-(2-Méthylphényl)-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine-1,3-dione, TRC
Code produit 30343809
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30343809 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30343809 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB401218100MG
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Methylphenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione
CAS 101273-81-8
Formule moléculaire C16H13NO2
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H13NO2/c1-11-6-2-5-9-14(11)17-15(18)10-12-7-3-4-8-13(12)16(17)19/h2-9H,10H2,1H3
SMILES Cc1ccccc1N2C(=O)Cc3ccccc3C2=O
Nom IUPAC 2-(2-méthylphényl)-4H-isoquinoline-1,3-dione
Poids moléculaire (g/mol) 251.27
Poids de la formule 251.0946