Learn More
2-(2-naphthoyl)-1-(m-toluoyl)hydrazine, 98 %
Code produit 11375219
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11375219 5 g 5g
11365219 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11375219 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18588.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83803-96-7
Formule moléculaire C19H16N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 304.349
Numéro MDL MFCD00021628
Clé InChI NOZDWMYGSUBAEE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-naphthoyl-1-m-toluoyl hydrazine, 2'-3-methylbenzoyl-2-naphthohydrazide, n'-3-methylbenzoyl naphthalene-2-carbohydrazide, n'-3-methylbenzoyl-2-naphthohydrazide, n'-3-methylbenzoyl-2-naphthalenecarbohydrazide, 3-methyl-n'-naphthalene-2-carbonyl benzohydrazide, 1-3-methylbenzoyl-2-2-naphthoyl hydrazine, n-3-methylphenyl carbonylamino-2-naphthylcarboxamide, 2-naphthalenecarboxylic acid, n'-3-methylbenzoyl hydrazide, 2-naphthalenecarboxylicacid, 2-3-methylbenzoyl hydrazide
CID PubChem 96763
Nom IUPAC N'-(3-Méthylbenzoyl)naphthalène-2-carbohydrazide
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=O)NNC(=O)C2=CC3=CC=CC=C3C=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Naphthoyl)-1-(m-toluoyl)hydrazine
Quantité 5 g
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 304.33
Pourcentage de pureté 98%