Learn More
Ester phénylméthylique de l'acide (2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-2-méthyl-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl)carbamique-13C4, TRC
Code produit 30401700
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30401700 1 mg 1mg
30401251 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30401700 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH2943721MG
 Article restreint
Estimated Shipment: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2,3,3a,4,7,7a-Hexahydro-2-methyl-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl)carbamic Acid Phenylmethyl Ester-13C4
Formule moléculaire C1313C4H18N2O4
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H18N2O4/c1-19-15(20)12-8-5-9-13(14(12)16(19)21)18-17(22)23-10-11-6-3-2-4-7-11/h2-7,9,12-14H,8,10H2,1H3,(H,18,22)/i5+1,8+1,9+1,13+1
SMILES O=C1N(C)C(C2[13CH2][13CH]=[13CH][13CH](NC(OCC3=CC=CC=C3)=O)C21)=O
Nom IUPAC benzyl (2-méthyl-1,3-dioxo-2,3,3a,4,7,7a-hexohydro-1H-isoindol-4-yl-4,5,6,7-13C4)carbamate
Poids moléculaire (g/mol) 318.31
Poids de la formule 318.14