Learn More
2,3,5-tri-O-benzyl-D-ribono-1,4-lactone, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 17231276 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17231276 5 g 5g
17221276 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17231276 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 468640050
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55094-52-5
Formule moléculaire C26H26O5
Poids moléculaire (g/mol) 418.49
Numéro MDL MFCD08703966
Clé InChI LDHBSABBBAUMCZ-UHFFFAOYNA-N
Nom IUPAC 3,4-bis(benzyloxy)-5-[(benzyloxy)méthyl]oxolan-2-one
SMILES O=C1OC(COCC2=CC=CC=C2)C(OCC2=CC=CC=C2)C1OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribono-1,4-lactone
Point de fusion 53.0°C to 55.0°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 418.49