Learn More
Acide 2,3,5-trifluorophénylacétique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15483547
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15483547 250 mg 250mg
11316969 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15483547 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26826.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 132992-28-0
Formule moléculaire C8H5F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 190.121
Numéro MDL MFCD00083547
Clé InChI HHVKNKDKNBABCU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3,5-trifluorophenylacetic acid, 2-2,3,5-trifluorophenyl acetic acid, 2,3,5-trifluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,3,5-trifluoro, pubchem4205, intermediates-zcf02025, acmc-1c03i, 2,3,5-trifluorobenzeneacetic acid, 2-2,3,5-trifluorophenyl aceticacid
CID PubChem 2777946
Nom IUPAC Acide 2-(2,3,5-trifluorophényl)acétique
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)F)CC(=O)O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,5-Trifluorophenylacetic acid
Quantité 250 mg
Poids de la formule 190.12
Pourcentage de pureté 97%