Learn More
GFR alpha-2/GDNF R alpha-2 Antibody (101), Biotin , R&D Systems™
Code produit 18620851 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18620851 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18620851 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP289419B
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
GFR alpha-2/GDNF R alpha-2 Monoclonal specifically detects GFR alpha-2/GDNF R alpha-2 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène GFR alpha-2/GDNF R alpha-2
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 101
Conjugué Biotin
Formule PBS
Alias de gène GDNF family receptor alpha 2, GDNF family receptor alpha-2, GDNF receptor alpha-2, GDNF receptor beta, GDNFR-alpha-2, GDNFR-beta, GDNFRBRET ligand 2, GFR-alpha 2, GFR-alpha-2, glial cell line derived neurotrophic factor receptor, beta, Neurturin receptor alpha, NRTNR-alpha, NTNRA, NTNR-alpha, PI-linked cell-surface accessory protein, RETL2TGF-beta-related neurotrophic factor receptor 2, TGF-beta related neurotrophic factor receptor 2, TRN receptor, GPI-anchored, TRNR2NRTNR-ALPHA
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human GFR alpha-2/GDNF R alpha-2 (NP_001486.4; Met 1-Ser 441).
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cytokine Research, Immunology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2675
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus