Learn More
2-(3-Bromophenyl)acetic acid, 98%, BLD Pharm™
Codice prodotto. 30800390
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité
30800390 10 g
30784815 500 g
30787257 100 g
30796156 25 g
30794561 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30800390 Fornitore BLD Pharm N. del fornitore BD1101210g
 Article restreint
Estimated Shipment: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
Nom chimique ou matériau 2-(3-Bromophenyl)acetic acid
CAS 1878-67-7
Formule moléculaire C8H7BrO2
Numéro MDL MFCD00004330
Quantité 10 g
SMILES O=C(O)CC1=CC=CC(Br)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 215.04
Pourcentage de pureté 98%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.