Learn More
Alfa Aesar™ 2-(3-Butynyloxy)tetrahydropyran, 98%
Code produit 15460148
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15460148 25 g 25g
15450148 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15460148 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur H53385.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Applications
2-(3-Butynyloxy)tetrahydropyran is used as a reagent in the synthesis of Phomoidride D, a bridged, polycyclic, natural compound that has the ability to inhibit squalene synthase and can be used as an antihypercholesterolemic agent. It is also used as a reagent to prepare Rugulactone, a natural compound that is isolated from Cryptocarya rugulosa.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40365-61-5
Formule moléculaire C9H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 154.209
Numéro MDL MFCD00012352
Clé InChI ZQZSNKJFOFAJQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-but-3-yn-1-yloxy tetrahydro-2h-pyran, 2-3-butynyloxy tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran, 2-3-butynyloxy tetrahydro, 2-3-butynyloxy tetrahydro-2 h-pyran, 1-tetrahydropyran-2-yloxy-3-butyne, 2-but-3-ynoxytetrahydropyran, tetrahydropyranyloxy-3-butyne, 2-but-3-yn-1-yloxy oxane, 2-3-butynyloxy tetrahydropyran, 4-tetrahydropyranyl oxy butyne
CID PubChem 142440
Nom IUPAC 2-but-3-ynoxyoxane
SMILES C#CCCOC1CCCCO1
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-(3-Butynyloxy)tetrahydropyran
Point d’ébullition 92°C to 95°C (18 mmHg)
Point d’éclair 73°C (163°F)
Quantité 25 g
Poids de la formule 154.21
Pourcentage de pureté 98%