Learn More
2-[3-(chlorométhyl)phényl]pyrimidine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10527294
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10527294 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10414685 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10527294 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC56324CB
 Article restreint
Estimated Shipment: 30-11-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 898289-51-5
Formule moléculaire C11H9ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 204.657
Numéro MDL MFCD09064978
Clé InChI AUWJTKGKFPDHDU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-3-chloromethyl phenyl pyrimidine, 3-pyrimidin-2-ylbenzyl chloride, pyrimidine, 2-3-chloromethyl phenyl, pyrimidine, 2-3-chloromethyl phenyl-9ci
CID PubChem 24229567
Nom IUPAC 2-[3-(chlorométhyl)phényl]pyrimidine
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CCl)C2=NC=CC=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[3-(Chloromethyl)phenyl]pyrimidine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 204.66
Pourcentage de pureté 97%