Learn More
2,3-Dichloro-5-(trifluorométhyl)pyridine, TRC
Code produit 30385986
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30385986 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30385986 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD436370250G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 69045-84-7
Formule moléculaire C6H2Cl2F3N
Quantité 250 g
Synonyme 5,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formule InChI InChI=1S/C6H2Cl2F3N/c7-4-1-3(6(9,10)11)2-12-5(4)8/h1-2H
SMILES FC(F)(F)c1cnc(Cl)c(Cl)c1
Nom IUPAC 2,3-dichloro-5-(trifluorométhyl)pyridine
Poids moléculaire (g/mol) 215.99
Poids de la formule 214.9516